Learn More
Keystone Cleanroom Products Cubierta de equipo con cremallera Tyvek™ 1422A
Código de producto. 18604979 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
26 in
30 in
32 in
50 in
54 in
Anchura (imperial):
22 in
24 in
26 in
28 in
54 in
Altura (imperial):
44 in
50 in
56 in
72 in
80 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) Anchura (imperial) Altura (imperial) Tamaño de la unidad
18604979 26 in 26 in 50 in paquete de 50
17758277 30 in 24 in 56 in paquete de 50
18614979 32 in 22 in 44 in paquete de 50
17708307 50 in 28 in 72 in paquete de 50
17758307 54 in 54 in 80 in paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 18604979 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor COVTVK262650Z2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4060.00€
    3599.95€ / paquete de 50
    Ahorro 460.05€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
1422A Tyvek™ La cubierta para equipos con cremallera es una opción ideal en operaciones farmacéuticas para ayudar a mantener el equipo limpio y protegido de la contaminación cruzada del producto y del medio ambiente.
  • Mantiene el equipo limpio y protegido de la contaminación
  • Transpirable
  • Ajuste de forma, rápido y uniforme
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Embalaje práctico: 1 bolsa de polietileno sellada con calor
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón Ninguno
Color Blanco
Desechables Reutilizables
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Cantidad 50 Pk.
Longitud (imperial) 26 in
Anchura (imperial) 26 in
Altura (imperial) 50 in
Altura (métrico) 127 cm
Tipo de producto Portada
Longitud (métrico) 66 cm
Anchura (métrico) 66 cm