Learn More
1400W Dihydrochloride, MedChemExpress
Description
1400W dihydrochloride is a potent and selective inhibitor of human inducible NO synthase with Ki values of 7 nM.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1400W Dihydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 214358-33-5 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H17Cl2N3 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (399.73 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (79.95 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(NCC1=CC=CC(CN)=C1)=N.[H]Cl.[H]Cl |
| Show More |