Learn More
Hirschmann™ 140 μCapilares de L Na-hep
Código de producto. 10233531
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
140 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10233531 140 μL paquete de 1000
1 options
Código de producto. 10233531 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9222275
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.00€
    159.00€ / paquete de 1000
    Ahorro 21.00€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Una excelente opción para el análisis de gases en sangre.
  • Heparina de sodio
  • Con número de LOTE en el envase
  • Diámetro exterior de 2,35 mm y diámetro interior de 1,55 mm
  • Etiquetado con: utilizable hasta, CE de conformidad con IVD 98/CE
Especificaciones
Tipo de producto Capilar de Na-hep
Altura (métrico) 75 mm
Volumen (métrico) 140 μL