Learn More
14-O-acetildaunomicinona, TRC
Código de producto. 30325617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Código de producto. Cantidad
30325617 0.5 mg
1 options
Código de producto. 30325617 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1721700.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 14-O-Acetyldaunomycinone
CAS 29984-41-6
Fórmula molecular C23H20O10
Cantidad 0.5 mg
Sinónimo 14-O-Acetyladriamycinone, (8S,10S)-8-[2-(Acetyloxy)acetyl]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-1-methoxy-5,12-naphthacenedione, (8S,cis)-8-[2-(Acetyloxy)acetyl]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-1-methoxy-5,12-naphthacenedione;
Fórmula InChI InChI=1S/C23H20O10/c1-9(24)33-8-14(26)23(31)6-11-15(12(25)7-23)21(29)18-17(20(11)28)19(27)10-4-3-5-13(32-2)16(10)22(18)30/h3-5,12,25,28-29,31H,6-8H2,1-2H3/t12-,23-/m0/s1
SMILES COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)COC(=O)C
Nombre IUPAC acetato de [2-oxo-2-[(2S,4S)-2,4,5,12-tetrahidroxi-7-metoxi-6,11-dioxo-3,4-dihidro-1H-tetracen-2-il]etilo]
Peso molecular (g/mol) 456.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 456,1056 g/mol