Learn More
14-nonacosanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 14-Nonacosanone |
| CAS | 34394-11-1 |
| Fórmula molecular | C29H58O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 14-Nonacosanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H58O/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-18-20-22-24-26-28-29(30)27-25-23-21-19-17-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | nonacosan-14-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 422.77 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 422.4488 |