Learn More
14-hidroxi-dihidrotebainona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 14-Hydroxy-Dihydrothebainone |
| CAS | 6199-38-8 |
| Fórmula molecular | C18H23NO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4,14-Dihydroxy-3-methoxy-N-methyl-6-oxo-morphinan, 14-Hydroxydihydrothebainone, 4,14-Dihydroxy-3-methoxy-17-methyl-morphinan-6-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H23NO4/c1-19-8-7-17-10-12(20)5-6-18(17,22)14(19)9-11-3-4-13(23-2)16(21)15(11)17/h3-4,14,21-22H,5-10H2,1-2H3/t14-,17-,18-/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc2C[C@H]3N(C)CC[C@@]4(CC(=O)CC[C@@]34O)c2c1O |
| Peso molecular (g/mol) | 317.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 317.1627 |