Learn More
14-heptacosanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 14-Heptacosanone |
| CAS | 542-50-7 |
| Fórmula molecular | C27H54O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Ditridecyl Ketone, Myriston, Myristone, NSC 15184, Tridecyl Ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H54O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27(28)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-26H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | Heptacosan-14-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 394.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 394.4175 |