Learn More
14-heptacosanona, TRC
Código de producto. 30398581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30398581 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30398581 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2685205G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 14-Heptacosanone
CAS 542-50-7
Fórmula molecular C27H54O
Cantidad 5 g
Sinónimo Ditridecyl Ketone, Myriston, Myristone, NSC 15184, Tridecyl Ketone
Fórmula InChI InChI=1S/C27H54O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27(28)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-26H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC Heptacosan-14-ona
Peso molecular (g/mol) 394.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.4175