Learn More
14-Heptacosanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459636 25 g 25 g
11449636 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459636 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20191.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 542-50-7 | C27H54O | 394.728 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 542-50-7
Fórmula molecular C27H54O
Peso molecular (g/mol) 394.728
Número MDL MFCD00026598
Clave InChI VCZMOZVQLARCOE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 14-heptacosanone, ditridecyl ketone, myristone, unii-fq5vc928nn, fq5vc928nn, acmc-209leu, 14-heptacosanon, di-n-tridecyl ketone
PubChem CID 10955
Nombre IUPAC Heptacosan-14-ona
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 14-Heptacosanone
Punto de fusión 76°C to 79°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1796794
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.73
Porcentaje de pureza 97%