Learn More
14-Deoxy-11,12-didehydroandrographolide, MedChemExpress
Código de producto. 16492569
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492569 1 mg 1 miligramo
16453926 25 mg 25 miligramos
16441648 5 mg 5 miligramos
16409238 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16492569 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1490
MedChemExpress 14-Deoxy-11,12-didehydroandrographolide is an analogue of Andrographolide. 14-Deoxy-11,12-didehydroandrographolide inhibits NF-κB activation.
14-Deoxy-11,12-didehydroandrographolide is an analogue of Andrographolide. 14-Deoxy-11,12-didehydroandrographolide inhibits NF-κB activation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 14-Deoxy-11,12-didehydroandrographolide
CAS 42895-58-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H28O4
Cantidad 1 mg
Sinónimo 14-dehydro Andrographolide AP10
Información de solubilidad DMSO : 110 mg/mL (330.90 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 100 mg/mL (300.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1OCC=C1/C=C/[C@@H]2C(CC[C@]3([H])[C@](C)(CO)[C@H](O)CC[C@@]23C)=C
Peso molecular (g/mol) 332.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.43
Porcentaje de pureza 99.55%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation