Learn More
Hidrobromuro de 14-bromo daunorrubicina (> 75%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 14-Bromo Daunorubicin Hydrobromide Salt |
| CAS | 60873-68-9 |
| Fórmula molecular | C27H29Br2NO10 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (8S,10S)-10-[(3-Amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-8-(2-bromoacetyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-5,12-naphthacenedione Hydrobromide, 14-Bromodaunomycin Hydrobromide Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H28BrNO10.BrH/c1-10-22(31)13(29)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-28)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,31,33,35-36H,6-9,29H2,1-2H3;1H/t10-,13+,15-,17-,22+,27-;/m0./s1 |
| SMILES | O[C@@H]1[C@H](C)O[C@@H](O[C@@H](C[C@@](C(CBr)=O)(O)C2)C(C2=C3O)=C(O)C4=C3C(C5=C(C4=O)C(OC)=CC=C5)=O)C[C@H]1N.Br |
| Nombre IUPAC | (7S,9S)-7-[(2R,4R,5S,6S)-4-amino-5-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-9-(2-bromoacetil)-6,9,11-trihidroxi-4-metoxi-8,10-dihidro-7H-tetraceno-5,12-diona; bromhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 687.33 |