Learn More
14-((4-Metoxifenil)difenilmetoxi) Daunomicinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 14-((4-Methoxyphenyl)diphenylmethoxy) Daunomycinone |
| CAS | 59326-04-4 |
| Fórmula molecular | C41H34O10 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (8S-cis)-7,8,9,10-Tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-1-methoxy-8-[[(4-methoxyphenyl)diphenylmethoxy]acetyl]-5,12-naphthacenedione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C41H34O10/c1-49-26-18-16-25(17-19-26)41(23-10-5-3-6-11-23,24-12-7-4-8-13-24)51-22-31(43)40(48)20-28-32(29(42)21-40)38(46)35-34(37(28)45)36(44)27-14-9-15-30(50-2)33(27)39(35)47/h3-19,29,42,45-46,48H,20-22H2,1-2H3/t29-,40-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C(OCC(=O)[C@@]2(O)C[C@H](O)c3c(O)c4C(=O)c5c(OC)cccc5C(=O)c4c(O)c3C2)(c6ccccc6)c7ccccc7 |
| Peso molecular (g/mol) | 686.7 |