missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ 14-3-3 eta Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16590012
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16590012 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16590012 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA597183

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MGDREQLLQR ARLAEQAERY DDMASAMKAV TELNEPLSNE DRNLLSVAYK NVVGARRSSW RVISSIEQKT MADGNEKKLE KVKAYREKIE KELETVCNDV LSLLDKFLIK NCNDFQYESK VFYLKMKGDY YRYLAEVASG EKKNSVVEAS EAAYKEAFEI SKEQMQPTHP IRLGLALNFS VFYYEIQNAP EQACLLAKQA FDDAIAELDT LNEDSYKDST LIMQLLRDNL TLWTSDQQDE EAGEGN; Positive Samples: U-87MG, LO2, Raji, Jurkat, Mouse heart, Mouse kidney.

This gene product belongs to the 14-3-3 family of proteins which mediate signal transduction by binding to phosphoserine-containing proteins. This highly conserved protein family is found in both plants and mammals, and this protein is 99% identical to the mouse, rat and bovine orthologs. This gene contains a 7 bp repeat sequence in its 5' UTR, and changes in the number of this repeat has been associated with early-onset schizophrenia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 14-3-3 eta
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.34 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
génica YWHAH
N.º de referencia del gen P68510, P68511, Q04917
Alias de gen 14-3-3 eta; 14-3-3 protein eta; 14-3-3 protein eta-subtype; 14-3-3e; 1433F; fb93e02; Protein AS1; tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein eta; tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, eta; tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, eta polypeptide; wu:fb51h04; wu:fb93e02; YWHA1; YWHA114-3-3 eta; ywhag; YWHAH; zgc:63883; zgc:63883 protein
Símbolos de los genes YWHAH
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-246 of human YWHAH (NP_0033961).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22629, 25576, 7533
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.