Learn More
Ácido 14,15-epoxieicosatrienoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 14,15-Epoxyeicosatrienoic Acid |
| CAS | 197508-62-6 |
| Fórmula molecular | C20 H32 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (5Z,8Z,11Z)-13-(3-Pentyl-2-oxiranyl)-5,8,11-tridecatrienoic Acid, 14(15)-EET, 14(15)-Epoxy-5Z,8Z,11Z-eicosatrienoic Acid, (all-Z)-13-(3-Pentyloxiranyl)-5,8,11-tridecatrienoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H32O3/c1-2-3-12-15-18-19(23-18)16-13-10-8-6-4-5-7-9-11-14-17-20(21)22/h4,6-7,9-10,13,18-19H,2-3,5,8,11-12,14-17H2,1H3,(H,21,22)/b6-4-,9-7-,13-10- |
| SMILES | CCCCCC1OC1C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (5Z,8Z,11Z)-13-(3-pentiloxiran-2-il)trideca-5,8,11-trienoico |
| Peso molecular (g/mol) | 320.466 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.235 |