Learn More
14,15-Dehidro Triamcinolona Acetonida, TRC
Código de producto. 18083150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18083150 25 mg 25 miligramos
18043050 10 mg 10 miligramos
18000860 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18083150 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23057025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1260149-96-9
Fórmula molecular C24 H29 F O6
Peso molecular (g/mol) 432.48
Sinónimo 9-Fluoro-11β,21-dihydroxy-16α,17-(1-methylethylidenedioxy)pregna-1,4,14-triene-3,20-dione (δ14-Triamcinolone Acetonide)
Nombre IUPAC (1S,4R,8S,9S,11S,12R,13S)-12-fluoro-11-hidroxi-8-(2-hidroxiacetil)-6,6,9,13-tetrametil-5,7-dioxapentaciclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-2,14,17-trien-16-one
SMILES CC1(C)O[C@@H]2C=C3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 14,15-Dehydro Triamcinolone Acetonide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29FO6/c1-20(2)30-19-10-16-15-6-5-13-9-14(27)7-8-21(13,3)23(15,25)17(28)11-22(16,4)24(19,31-20)18(29)12-26/h7-10,15,17,19,26,28H,5-6,11-12H2,1-4H3/t15-,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.1948