Learn More
14,15-Dehydro Budesonide, TRC
Código de producto. 30135779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135779 50 mg 50 miligramos
30135286 250 mg 250 miligramos
17964475 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135779 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22930050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131918-64-4
Fórmula molecular C25 H32 O6
Peso molecular (g/mol) 428.518
Sinónimo 16α,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11β,21-dihydroxypregna-1,4,14-triene-3,20-dione, 14,15-Didehydrobudesonide, Budesonide Imp. E (EP), Pregna-1,4,14-triene-3,20-dione, 16,17-[butylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxy-, (11β,16α)-, (11β,16α)-16,17-[Butylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxypregna-1,4,14-triene-3,20-dione, 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregna-1,4,14-triene-3,20-dione deriv., 16α,17-[Butylidenebis(oxy)]-11β,21-dihydroxypregna-1,4,14-triene-3,20-dione
Nombre IUPAC (1R,4R,8S,9S,11S,12S,13R)-11-hidroxi-8-(2-hidroxiacetil)-9,13-dimetil-6-propil-5,7-dioxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-2,14,17-trien-16-one
SMILES CCCC1O[C@@H]2C=C3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 14,15-Dehydro Budesonide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H32O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-11,16,18,20-22,26,28H,4-7,12-13H2,1-3H3/t16-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.22
Porcentaje de pureza >95%