Learn More
Acetato de 14,15-dehidrobudesonida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 14,15-Dehydro Budesonide Acetate |
| CAS | 2408395-13-9 |
| Fórmula molecular | C27 H34 O7 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-((6aR,6bS,7S,8aS,8bS,11aR,12bR)-7-Hydroxy-6a,8a-dimethyl-4-oxo-10-propyl-1,2,4,6a,6b,7,8,8a,11a,12b-decahydro-8bH-naphtho[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxol-8b-yl)-2-oxoethyl Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H34O7/c1-5-6-23-33-22-12-19-18-8-7-16-11-17(29)9-10-25(16,3)24(18)20(30)13-26(19,4)27(22,34-23)21(31)14-32-15(2)28/h9-12,18,20,22-24,30H,5-8,13-14H2,1-4H3/t18-,20-,22+,23?,24+,25-,26-,27+/m0/s1 |
| SMILES | CCCC1O[C@@H]2C=C3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)COC(=O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 470.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 470.2305 |