Learn More
(13Z,16Z,19Z)-13,16,19-ácido docosatrienoico, TRC
Código de producto. 30377177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377177 10 mg
30378261 1 mg
30387648 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377177 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48450010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28845-86-5
Fórmula molecular C22H38O2
Peso molecular (g/mol) 334.54
Sinónimo cis-13,cis-16,cis-19-Docosatrienoic Acid
Nombre IUPAC (13Z,16Z,19Z)-docosa-13,16,19-ácido trienoico
SMILES CC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (13Z,16Z,19Z)-13,16,19-Docosatrienoic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-21H2,1H3,(H,23,24)/b4-3-,7-6-,10-9-
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.29