Learn More
Acetato de (13S)-etil-3-metoxigona-1,3,5(10),16-tetraen-17-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (13S)-Ethyl-3-methoxygona-1,3,5(10),16-tetraen-17-ol Acetate |
| CAS | 18318-02-0 |
| Fórmula molecular | C22H28O3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H28O3/c1-4-22-12-11-18-17-8-6-16(24-3)13-15(17)5-7-19(18)20(22)9-10-21(22)25-14(2)23/h6,8,10,13,18-20H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t18-,19-,20+,22+/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC)ccc34)[C@@H]1CC=C2OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de [(8R,9S,13S,14S)-13-etil-3-metoxi-6,7,8,9,11,12,14,15-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 340.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 340.2038 |