Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales, insertos y tapones para muestreadores automáticos
- Solo tapones para viales de muestreadores automáticos de cromatografía
- Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 13 mm
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 13 mm
Código de producto. 12460228| Código de producto. | Color | Septo | Material | Tipo de producto | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 12460228 | Blanco, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | Polipropileno, Silicona, Silicona | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 12410188 | Negro | Ninguno | Polipropileno | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 12430188 | blanco | Ninguno | Polipropileno | Tapón de rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 12400228 | Negro | Ninguno | Fenólico | De rosca con parte superior abierta | paquete de 1000 |
| 12410228 | Negro, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Silicona | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 12420228 | Negro, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca unidos | Polipropileno, Silicona, Silicona | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 12075540 | Negro, Marfil, Rojo | PTFE marfil/caucho rojo | Polipropileno, Caucho, Polipropileno | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 12410198 | Negro, Rojo, Blanco | PTFE/silicona/PTFE | Polipropileno, Silicona, Silicona | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 10476854 | Blanco, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca; blando | Polipropileno, Silicona, Silicona | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 12470208 | Negro, Azul, Blanco | PTFE/silicona, precortado | Polipropileno, Silicona, Silicona | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 10497234 | Blanco, Azul, Blanco | PTFE/silicona, precortado | Polipropileno, Silicona, Silicona | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 10027684 | Negro, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | Polipropileno, Silicona, Silicona | De rosca con parte superior abierta | paquete de 100 |
| 12490208 | Natural | Moldeado integral | Polipropileno, Polietileno | Tornillo | paquete de 100 |
| 11538250 | blanco | Septum de espuma de polietileno (PE)/PTFE | uretano | Tornillo | paquete de 100 |
| 11593690 | Negro | Ninguno | Polipropileno | Tapón de rosca | paquete de 500 |
| 11573710 | Negro | Ninguno (sin orificio) | Polipropileno | Tornillo | paquete de 500 |
| 11503710 | Amarillo | Ninguno | Polipropileno | De rosca con parte superior abierta | paquete de 500 |
| 10295712 | Negro, Blanco, Rojo | Silicona/PTFE | Polipropileno, Silicona, Silicona | De rosca con parte superior abierta | paquete de 500 |
| 10514673 | blanco | Politetrafluoroetileno (PTFE) | Urea | Tornillo | paquete de 100 |
| 11553710 | Negro, Transparente, Rojo | Caucho natural/PTFE | Polipropileno, Caucho, Polipropileno | Rosca | paquete de 500 |
| 11563710 | Negro, Rojo, Blanco | PTFE/silicona | Polipropileno, Silicona, Silicona | Rosca | paquete de 500 |
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Description
Thermo Scientific™ Las tapas de rosca de 13 mm cuentan con un acabado de rosca 13-425 y están disponibles en una variedad de estilos para adaptarse a sus necesidades de aplicaciones de HPLC, GC o IC. Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación. Elige entre Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , y Thermo Scientific™ Chromacol™ marcas.
Specifications
Specifications
| Color (sello) | Rojo/blanco |
| Descripción | PP, blanco, PTFE rojo/silicona blanca |
| Color | Blanco, Rojo, Blanco |
| Material | Polipropileno, Silicona, Silicona |
| Septo | PTFE rojo/silicona blanca |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 1,5 mm |
| Tamaño del tapón | 13 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Viales de rosca 13-425 |
| Tipo de producto | De rosca con parte superior abierta |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.