Learn More
13beta-Etil-18,19-dinor-17alfa-pregna-1,3,5(10)-trien-20-ino-3,17-diol (A-Aromato-Levonorgestrel), Mikromol™
Descripción
13beta-Etil-18,19-dinor-17alfa-pregna-1,3,5(10)-trien-20-ino-3,17-diol (A-Aromato-Levonorgestrel)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 13beta-Ethyl-18,19-dinor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol |
| CAS | 14012-72-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 13beta-Ethyl-18,19-dinor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H26 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 18,19-Dinorpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol, 13-ethyl-, (17α)-, 18,19-Dinor-17α-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol, 13-ethyl- (8CI), 13-Ethyl-17α-ethynylgona-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol, 18-Methylethynylestradiol, 13β-Ethyl-18,19-dinor-17α-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol (A-Aromate-Levonorgestrel) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,6,8,13,17-19,22-23H,3,5,7,9-12H2,1H3/t17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S,17R)-13-etil-17-etinil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Mostrar más |