Learn More
(+)-13Beta-etil-17Beta-hidroxi-11-metilengon-4-en-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-13beta-Ethyl-17beta-hydroxy-11-methylenegon-4-en-3-one |
| CAS | 220332-82-1 |
| Fórmula molecular | C20H28O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (8S,9S,10R,14S)-13-Ethyl-17-hydroxy-11-methylene-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3(2H)-one, 18-Methyl-11-methylene-estra-4-ene-3-one-17-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28O2/c1-3-20-11-12(2)19-15-7-5-14(21)10-13(15)4-6-16(19)17(20)8-9-18(20)22/h10,15-19,22H,2-9,11H2,1H3/t15-,16-,17-,18-,19+,20-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@]12CC(=C)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-13-etil-17-hidroxi-11-metilideno-1,2,6,7,8,9,10,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 300.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.2089 |