Learn More
(13Alfa)-17-Metilenoandrost-4-en-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (13alpha)-17-Methyleneandrost-4-en-3-one |
| CAS | 2000206-96-0 |
| Fórmula molecular | C20H28O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28O/c1-13-4-7-17-16-6-5-14-12-15(21)8-10-20(14,3)18(16)9-11-19(13,17)2/h12,16-18H,1,4-11H2,2-3H3/t16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=C |
| Nombre IUPAC | (8S,9S,10R,13R,14S)-10,13-dimetil-17-metilideno-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 284.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.214 |