Learn More
(13Alfa,14Alfa)-14,19-Dihidro-12,13-[metilenebis(oxi)]-20-norcrotalan-11,15-dione, TRC
Código de producto. 30377555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377555 1 g
30388504 500 mg
30386324 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377555 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4496431G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121719-98-0
Fórmula molecular C17H23NO6
Peso molecular (g/mol) 337.37
Sinónimo 7H-[1,3]Dioxolo[8,9][1,6]dioxacycloundecino[2,3,4-gh]pyrrolizine, 20-norcrotalanan-11,15-dione Derivative
SMILES C[C@H]1C(=O)O[C@@H]2CCN3CC=C(COC(=O)[C@]4(C)OCO[C@]14C)[C@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (13alpha,14alpha)-14,19-Dihydro-12,13-[methylenebis(oxy)]-20-norcrotalanan-11,15-dione
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H23NO6/c1-10-14(19)24-12-5-7-18-6-4-11(13(12)18)8-21-15(20)17(3)16(10,2)22-9-23-17/h4,10,12-13H,5-9H2,1-3H3/t10-,12+,13+,16+,17-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.1525