Learn More
(13a)-17,20-Óxido-21-nor-4-pregnen-3-ona, TRC
Código de producto. 30422863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30422863 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30422863 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO846860500MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (13alpha)-17,20-Oxido-21-nor-4-pregnen-3-one
CAS 2503145-00-2
Fórmula molecular C20H28O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo (17α,13α)-Spiro[androst-4-ene-17,2'-oxiran]-3-one
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28O2/c1-18-8-5-14(21)11-13(18)3-4-15-16(18)6-9-19(2)17(15)7-10-20(19)12-22-20/h11,15-17H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,18+,19-,20+/m1/s1
SMILES [H][C@@]12CCC3=CC(CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@@]45OC5)=O
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahidroespiro[ciclopenta[a]fenantreno-17,2'-oxiran]-3(2H)-ona
Peso molecular (g/mol) 300.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.21