Learn More
Ratiolab™ Cajas criogénicas de cartón de 136 x 136 mm
Descripción
- Estructura de cartón resistente a temperaturas ultrabajas
- Disponibles con un acabado estándar repelente al agua o con un revestimiento de plástico resistente al agua
- Resistente a temperaturas de hasta -80 °C
- Máxima flexibilidad: Las cajas se pueden combinar con diferentes insertos de rejilla para tubos de diámetro desde 6 hasta 28,5 mm.
- Se pueden utilizar para recipientes más grandes cuando se retira la rejilla.
- Se suministra en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Material | Cartón |
| Forma | Cuadrado |
| Tipo | Caja criogénica |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento/transporte de congelación profunda |
| Admite | Tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro |
| Incluye | Revestimiento de plástico resistente al agua |
| Temperatura mín. (métrico) | -80°C |
| Cantidad | 10/paquete |
| Temperatura que resiste (métrico) | Abajo a −80 °C |
| Mostrar más |