Learn More
Ratiolab™ Cajas criogénicas de cartón de 136 x 136 mm
Código de producto. 10029162
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Rojo
Verde
Altura (métrico):
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Altura (métrico) unitSize
10029162 Amarillo 75 mm paquete de 10
10126933 Rojo 50 mm paquete de 10
10056815 Verde 100 mm paquete de 10
10170853 Verde 130 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10029162 Proveedor Ratiolab™ N.º de proveedor 5142755
Para el almacenamiento y transporte de muestras incluso a temperaturas muy bajas y de congelación profunda
  • Estructura de cartón resistente a temperaturas ultrabajas
  • Disponibles con un acabado estándar repelente al agua o con un revestimiento de plástico resistente al agua
  • Resistente a temperaturas de hasta -80 °C
  • Máxima flexibilidad: Las cajas se pueden combinar con diferentes insertos de rejilla para tubos de diámetro desde 6 hasta 28,5 mm.
  • Se pueden utilizar para recipientes más grandes cuando se retira la rejilla.
  • Se suministra en paquetes de 10
Especificaciones
Color Amarillo
Material Cartón
Forma Cuadrado
Tipo Caja criogénica
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento/transporte en congelador
Admite Tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro
Incluye Revestimiento de plástico resistente al agua
Temperatura mín. (métrico) -80°C
Cantidad 10/paq.
Temperatura que resiste (métrico) Abajo a −80 °C
Dimensiones (L x An) 136 x 136 mm
Longitud (métrico) 136 mm
Anchura (métrico) 136 mm
Altura (métrico) 75 mm