Learn More
13(S)-HODE, CVR
Código de producto. 30407196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30407196 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30407196 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH6695635MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 13(S)-HODE
CAS 29623-28-7
Fórmula molecular C18H32O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo 13(S)-Hydroxyoctadeca-9Z,11E-dienoic Acid, (9Z,11E,13S)-13-Hydroxy-9,11-octadecadienoic Acid, (+)-Coriolic Acid, (13S,9Z,11E)-13-Hydroxy-9,11-octadecadienoic Acid, (9Z,11E,13S)-13-Hydroxyoctadecadienoic Acid, (S)-Coriolic Acid, 13S-HODE, 13S-Hydroxy-9Z,11E-octadecadienoic Acid, L-13-Hydroxy-cis-9,trans-11-octadecadienoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C18H32O3/c1-2-3-11-14-17(19)15-12-9-7-5-4-6-8-10-13-16-18(20)21/h7,9,12,15,17,19H,2-6,8,10-11,13-14,16H2,1H3,(H,20,21)/b9-7-,15-12+/t17-/m0/s1
SMILES OC(CCCCCCC/C=C\C=C\[C@@H](O)CCCCC)=O
Nombre IUPAC Ácido (S,9Z,11E)-13-hidroxioctadeca-9,11-dienoico
Peso molecular (g/mol) 296.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.24
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.