Learn More
13-OxoODE, TRC
Código de producto. 30425097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30425097 5 mg
30408883 1 mg
30419612 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425097 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8584055MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54739-30-9
Fórmula molecular C18H30O3
Peso molecular (g/mol) 294.4
Sinónimo 13-KODE
Nombre IUPAC 13-oxo-9Z,11E-octadecadienoico ácido
SMILES CCCCCC(=O)/C=C\C=C\CCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 13-OxoODE
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H30O3/c1-2-3-11-14-17(19)15-12-9-7-5-4-6-8-10-13-16-18(20)21/h7,9,12,15H,2-6,8,10-11,13-14,16H2,1H3,(H,20,21)/b9-7-,15-12+