Learn More
13-oxo-1,4,7,10-Tetraazabiciclo[8.2.1]tridecano-4,7-diacético Ácido, TRC
Código de producto. 17904045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17904045 250 mg 250 miligramos
17910995 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17904045 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT283945250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 229312-33-8
Fórmula molecular C13 H22 N4 O5
Peso molecular (g/mol) 314.34
Sinónimo Gadoteridol Impurity 2
Nombre IUPAC 2-[7-(carboximetil)-13-oxo-1,4,7,10-tetrazabiciclo[8.2.1]tridecan-4-il]ácido acético
SMILES OC(=O)CN1CCN(CC(=O)O)CCN2CCN(CC1)C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 13-oxo-1,4,7,10-Tetraazabicyclo[8.2.1]tridecane-4,7-diacetic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H22N4O5/c18-11(19)9-14-1-2-15(10-12(20)21)4-6-17-8-7-16(5-3-14)13(17)22/h1-10H2,(H,18,19)(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.159
Porcentaje de pureza >95%