Learn More
13-O-(Trietilsilil) Baccatin III, TRC
Código de producto. 30455934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455934 25 mg -
30450429 250 mg -
30449993 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455934 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT77793025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 208406-86-4
Fórmula molecular C37 H52 O11 Si
Peso molecular (g/mol) 700.89
Sinónimo 7,11-Methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5-one, 6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-9-[(triethylsilyl)oxy]-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-, 13-O-(Triethylsilyl)baccatin III, 13-Tes-baccatin III
Nombre IUPAC [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-diacetiloxi-1,9-dihidroxi-10,14,17,17-tetrametil-11-oxo-15-trietilsilyloxi-6-oxtetraciclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-yl] benzoato
SMILES CC[Si](CC)(CC)O[C@H]1C[C@@]2(O)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H]4[C@@]5(CO[C@@H]5C[C@H](O)[C@@]4(C)C(=O)[C@H](OC(=O)C)C(=C1C)C2(C)C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 13-O-(Triethylsilyl) Baccatin III
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H52O11Si/c1-10-49(11-2,12-3)48-25-19-37(43)32(46-33(42)24-16-14-13-15-17-24)30-35(9,26(40)18-27-36(30,20-44-27)47-23(6)39)31(41)29(45-22(5)38)28(21(25)4)34(37,7)8/h13-17,25-27,29-30,32,40,43H,10-12,18-20H2,1-9H3/t25-,26-,27+,29+,30-,32-,35+,36-,37+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 700.3279