Learn More
13-O-(Trietilsilil)baccatina III, Mikromol™
Descripción
13-O-(Trietilsilil)baccatina III
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 13-O-(Triethylsilyl) Baccatin III |
| CAS | 208406-86-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 13-O-(Triethylsilyl) Baccatin III |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C37 H52 O11 Si |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 7,11-Methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5-one, 6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-9-[(triethylsilyl)oxy]-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-, 13-O-(Triethylsilyl)baccatin III, 13-Tes-baccatin III |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C37H52O11Si/c1-10-49(11-2,12-3)48-25-19-37(43)32(46-33(42)24-16-14-13-15-17-24)30-35(9,26(40)18-27-36(30,20-44-27)47-23(6)39)31(41)29(45-22(5)38)28(21(25)4)34(37,7)8/h13-17,25-27,29-30,32,40,43H,10-12,18-20H2,1-9H3/t25-,26-,27+,29+,30-,32-,35+,36-,37+/m0/s1 |
| SMILES | CC[Si](CC)(CC)O[C@H]1C[C@@]2(O)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H]4[C@@]5(CO[C@@H]5C[C@H](O)[C@@]4(C)C(=O)[C@H](OC(=O)C)C(=C1C)C2(C)C)OC(=O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 700.89 |
| Mostrar más |