Learn More
13-O-Metimfeticina B (>85%), TRC
Código de producto. 30133373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133373 2.5 mg 2.50 miligramo
30008305 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133373 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2874402.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136135-57-4
Fórmula molecular C48H75NO17
Peso molecular (g/mol) 938.11
Sinónimo 14,39-Dioxabicyclo[33.3.1]nonatriacontane Amphotericin B derivative
Nombre IUPAC (1S,3R,4E,6E,8E,10E,12E,14E,16E,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-19,25,27,30,31,33,37-heptahidroxi-35-metoxi-18,20,21-trimetil-23-oxo-22,39-dioxabiciclo[33.3.1]no atriaconta-4,6,8,12,14,16-heptaeno-38-ácido carboxílico
SMILES CO[C@]12C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\[C@@H](C[C@H](O1)[C@@H]([C@@H](O)C2)C(=O)O)O[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 13-O-Methylamphotericin B
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C48H75NO17/c1-28-18-16-14-12-10-8-6-7-9-11-13-15-17-19-35(65-47-45(59)42(49)44(58)31(4)64-47)25-39-41(46(60)61)38(55)27-48(62-5,66-39)26-34(52)23-37(54)36(53)21-20-32(50)22-33(51)24-40(56)63-30(3)29(2)43(28)57/h6-19,28-39,41-45,47,50-55,57-59H,20-27,49H2,1-5H3,(H,60,61)/b7-6+,10-8+,11-9+,14-12+,15-13+,18-16+,19-17+/t28-,29-,30-,31+,32+,33+,34-,35-,36+,37+,38-,39-,41+,42-,43+,44+,45-,47-,48+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 937.5035