Learn More
13-Etilgon-5(10)en-3,17-dione, TRC
Código de producto. 30136617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136617 50 mg 50 miligramos
30006185 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136617 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE91859550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4222-96-2
Fórmula molecular C19 H26 O2
Peso molecular (g/mol) 286.41
Sinónimo Gon-5(10)-ene-3,17-dione, 13-ethyl-, 13-Ethylgon-5(10)-ene-3,17-dione, 13-Ethylgon-5(10)en-3,17-dione, δ5(10)-Levodione
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S)-13-etil-1,2,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantoreno-3,17-dione
SMILES CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C3CCC(=O)C4)[C@@H]1CCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material delta5(10)-Levodione
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H26O2/c1-2-19-10-9-15-14-6-4-13(20)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)21/h15-17H,2-11H2,1H3/t15-,16-,17+,19+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.1933