Learn More
13-Etilgon-4-eno-3,17-diona (Levodiona; 18-Metil-19-norandrost-4-eno-3,17-diona), Mikromol™
Código de producto. 30464111
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30464111 4 x 25 mg -
30049596 100 mg 100 miligramos
30050435 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30464111 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0121.1200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
13-Etilgon-4-eno-3,17-diona (Levodiona; 18-Metil-19-norandrost-4-eno-3,17-diona), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 13-Ethylgon-4-ene-3,17-dione (Levodione; 18-Methyl-19-norandrost-4-ene-3,17-dione)
CAS 21800-83-9
Nombres de analitos o componentes 13-Ethylgon-4-ene-3,17-dione (Levodione; 18-Methyl-19-norandrost-4-ene-3,17-dione)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H26 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 13-Ethylgon-4-ene-3,17-dione, Levonorgestrel Imp. L (Pharmeuropa), Levodione, 18-Methyl-19-norandrost-4-ene-3,17-dione, Levonorgestrel Imp. L (EP), Norgestrel Related Compound L, Levonorgestrel Impurity L
Fórmula InChI InChI=1S/C19H26O2/c1-2-19-10-9-15-14-6-4-13(20)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)21/h11,14-17H,2-10H2,1H3/t14-,15+,16+,17-,19-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CCC2=O
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S)-13-etil-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diona
Peso molecular (g/mol) 286.41
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.1933 g/mol