Learn More
Acetal de etileno cíclico de 13-etil-3-metoxigona-1,3,5(10),15-tetraen-17-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 13-Ethyl-3-methoxygona-1,3,5(10),15-tetraen-17-one Cyclic Ethylene Acetal |
| CAS | 32017-15-5 |
| Fórmula molecular | C22H28O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H28O3/c1-3-21-10-8-18-17-7-5-16(23-2)14-15(17)4-6-19(18)20(21)9-11-22(21)24-12-13-25-22/h5,7,9,11,14,18-20H,3-4,6,8,10,12-13H2,1-2H3/t18-,19-,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC)ccc34)[C@@H]1C=CC25OCCO5 |
| Nombre IUPAC | (8'R,9'S,13'S,14'S)-13'-etil-3'-metoxiespiro[1,3-dioxolano-2,17'-7,8,9,11,12,14-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenantreno] |
| Peso molecular (g/mol) | 340.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 340.2038 |