Learn More
13-Etil-3-etinilo-18,19-dinor-17Alfa-pregna-3,5-dien-20-yn-17-ol (Impureza de Levo Norgestrel), TRC
Código de producto. 30369193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30369193 2.5 mg
30380398 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30369193 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9178802.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1337972-89-0
Fórmula molecular C23 H28 O
Peso molecular (g/mol) 320.47
Sinónimo 18,19-Dinorpregna-3,5-dien-20-yn-17-ol, 13-ethyl-3-ethynyl-, (17α)-, Levonorgestrel Imp. C (EP)
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-etil-3,17-dietinil-2,7,8,9,10,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-17-ol
SMILES CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C=C(CC[C@H]34)C#C)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 13-Ethyl-3-ethynyl-18,19-dinor-17a-pregna-3,5-dien-20-yn-17-
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H28O/c1-4-16-7-9-18-17(15-16)8-10-20-19(18)11-13-22(5-2)21(20)12-14-23(22,24)6-3/h1,3,8,15,18-21,24H,5,7,9-14H2,2H3/t18-,19+,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.214