Learn More
13-Etil-17-hidroxi-18,19-dinor-17alfa-pregna-4,6-dien-20-in-3-ona (Δ 6-Levonorgestrel; 6,7-Didehidrolevonorgestrel), Mikromol™
Descripción
13-Etil-17-hidroxi-18,19-dinor-17alfa-pregna-4,6-dien-20-in-3-ona (Δ 6-Levonorgestrel; 6,7-Didehidrolevonorgestrel)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (Δ 6-Levonorgestrel; 6,7-Didehydrolevonorgestrel) |
| CAS | 51087-61-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (Δ 6-Levonorgestrel; 6,7-Didehydrolevonorgestrel) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21H26O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Levonorgestrel Imp. M (EP), 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one, Levonorgestrel Imp. M (Pharmeuropa), Delta6-Levonorgestrel, 6,7-Didehydrolevonorgestrel, Levonorgestrel Impurity M |
| SMILES | CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C=CC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Peso molecular (g/mol) | 310.43 |
| Cantidad | 100 mg |