Learn More
13-Etil-17-hidroxi-18,19-dinor-17Alfa-pregn-5(10)-en-20-yn-3-one (Impureza de Levo Norgestrel), TRC
Código de producto. 30388406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388406 5 mg
30377151 25 mg
30370667 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388406 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9189355MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19914-67-1
Fórmula molecular C21 H28 O2
Peso molecular (g/mol) 312.45
Sinónimo (17α)-13-ethyl-17-hydroxy-18,19-Dinorpregn-5(10)-en-20-yn-3-one, 18,19-Dinor-17α-pregn-5(10)-en-20-yn-3-one, 13-ethyl-17-hydroxy- (7CI,8CI), 13-Ethyl-17α-ethynyl-17-hydroxygon-5(10)-en-3-one, Levonorgestrel Imp. B (EP)
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17R)-13-etil-17-etinilo-17-hidroxi-1,2,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantotra-3-one
SMILES CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C3CCC(=O)C4)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17a-pregn-5(10)-en-20-yn-3-one
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,17-19,23H,3,5-13H2,1H3/t17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.2089