Learn More
Acetato de 13-cis-retinilo (85 %), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 13-cis-Retinyl Acetate |
| CAS | 34356-31-5 |
| Fórmula molecular | C22 H32 O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Retinol','15-acetate','13-cis-, Retinol','acetate','13-cis- (8CI,9CI), 13-cis-Retinol acetate, 13-cis-Retinyl acetate, 13-cis-Vitamin A acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14- |
| SMILES | CC(=O)OC\C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2Z,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 328.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.2402 |