Learn More
Éster metílico del ácido 13-cis retinoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 13-cis Retinoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 16760-45-5 |
| Fórmula molecular | C21 H30 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Retinoic acid, methyl ester, 13-cis-, 13-cis-Methyl Retinoate, Methyl 13-cis-retinoate, 13-cis-Retinoic acid methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30O2/c1-16(9-7-10-17(2)15-20(22)23-6)12-13-19-18(3)11-8-14-21(19,4)5/h7,9-10,12-13,15H,8,11,14H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,16-9+,17-15- |
| SMILES | COC(=O)\C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C |
| Nombre IUPAC | (2Z,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 314.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.2246 |