Learn More
Éster etílico del ácido 13-cis-retinoico-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 13-cis-Retinoic Acid-d5 Ethyl Ester |
| CAS | 78995-96-7 |
| Fórmula molecular | C22 H27 D5 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (8Z)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-cyclohex-1-enyl)-nona-2,4,6,8-tetraenoic Acid-d5 Ethyl Ester, (13Z)-Ethyl Retinoate-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H32O2/c1-7-24-21(23)16-18(3)11-8-10-17(2)13-14-20-19(4)12-9-15-22(20,5)6/h8,10-11,13-14,16H,7,9,12,15H2,1-6H3/b11-8+,14-13+,17-10+,18-16-/i4D3,12D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C1=C(\C=C\C(=C\C=C\C(=C/C(=O)OCC)\C)\C)C(C)(C)CCC1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | (2Z,4E,6E,8E)-9-[3,3-dideuterio-6,6-dimetil-2-(trideuteriometil)ciclohexen-1-il]-3,7-dimetil-nona-2,4,6,8-tetraenoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 333.51909 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.2716 |