Learn More
Éster etílico del ácido 13-cis-retinoico-d5, TRC
Código de producto. 30422607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30422607 1 mg 1 miligramo
30424444 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30422607 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR2502971MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 13-cis-Retinoic Acid-d5 Ethyl Ester
CAS 78995-96-7
Fórmula molecular C22 H27 D5 O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo (8Z)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-cyclohex-1-enyl)-nona-2,4,6,8-tetraenoic Acid-d5 Ethyl Ester, (13Z)-Ethyl Retinoate-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C22H32O2/c1-7-24-21(23)16-18(3)11-8-10-17(2)13-14-20-19(4)12-9-15-22(20,5)6/h8,10-11,13-14,16H,7,9,12,15H2,1-6H3/b11-8+,14-13+,17-10+,18-16-/i4D3,12D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C1=C(\C=C\C(=C\C=C\C(=C/C(=O)OCC)\C)\C)C(C)(C)CCC1([2H])[2H]
Nombre IUPAC (2Z,4E,6E,8E)-9-[3,3-dideuterio-6,6-dimetil-2-(trideuteriometil)ciclohexen-1-il]-3,7-dimetil-nona-2,4,6,8-tetraenoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 333.51909
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.2716
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.