Learn More
13-cis-N-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]retinamide, MedChemExpress
Código de producto. 16495406
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16495406 100 mg 100 miligramos
16474558 10 mg 10 miligramos
16427277 5 mg 5 miligramos
16400867 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495406 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112077
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
MedChemExpress 13-cis-N-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]retinamide is a derivative of Retinoic acid.
13-cis-N-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]retinamide is a derivative of Retinoic acid.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 13-cis-N-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]retinamide
Forma física Solid
CAS 251441-94-8
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H37NO3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Ethyl 4-((2Z,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenamido)benzoate
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (22.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(/C=C/C=C(/C=C/C1=C(CCCC(C)1C)C)C)=C/C(NC2=CC=C(C(OCC)=O)C=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 447.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.61
Porcentaje de pureza 98.11%