Learn More
13-cis-Fenretinido, TRC
Código de producto. 30394129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30394129 1 g
30389718 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30394129 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF2500051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75686-07-6
Fórmula molecular C26 H33 N O2
Peso molecular (g/mol) 391.55
Sinónimo 13-cis-N-(4-Hydroxyphenyl)retinamide, WH 13
Nombre IUPAC (2Z,4E,6E,8E)-N-(4-hidroxifenil)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenamida
SMILES C\C(=C\C(=O)Nc1ccc(O)cc1)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 13-cis-Fenretinide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C26H33NO2/c1-19(11-16-24-21(3)10-7-17-26(24,4)5)8-6-9-20(2)18-25(29)27-22-12-14-23(28)15-13-22/h6,8-9,11-16,18,28H,7,10,17H2,1-5H3,(H,27,29)/b9-6+,16-11+,19-8+,20-18-
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.2511