Learn More
13-cis Acitretina, TRC
Código de producto. 30136850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136850 1 mg 1 miligramo
30004021 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136850 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1899251MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69427-46-9
Fórmula molecular C21 H26 O3
Sinónimo Impureza de acitretina A (EP)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 13-cis Acitretina
Cantidad 1 mg
Condiciones de envío Azul hielo
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.1882
Número MDL MFCD00870444
Peso molecular 326.43
Clave InChI IHUNBGSDBOWDMA-UGOGCBOOSA-N
SMILES COC1=CC(C)=C(\C=C\C(\C)=C\C=C\C(\C)=C/C(O)=O)C(C)=C1C
Nombre IUPAC (2Z,4E,6E,8E)-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid
Peso molecular (g/mol) 326.44