Learn More
Ácido 12 beta-hidroxiisocólico, TRC
Código de producto. 17943405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17943405 5 mg 5 miligramos
17961175 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17943405 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9434805MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71883-64-2
Fórmula molecular C24 H40 O5
Peso molecular (g/mol) 408.57
Sinónimo (3α,5β,7α,12β)-3,7,12-Trihydroxycholan-24-oic Acid, (R)-4-((3R,5S,7R,8R,9S,10S,12R,13R,14S,17R)-3,7,12-Trihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoic Acid, 3α,7α,12β-Trihydroxy-5β-cholanic Acid, 3α,7α,12β-Trihydroxy-5β-cholanoic Acid, Lagocholic Acid
Nombre IUPAC (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12R,13R,14S,17R)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-17-il]ácido pentanoico
SMILES C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@@H](O)[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 12Beta-Hydroxyisocholic Acid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20-,22+,23+,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.2876