Learn More
12Beta-acetildigoxigenina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 12beta-Acetyldigoxigenin |
| CAS | 20830-74-4 |
| Fórmula molecular | C25H36O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 12-Acetyldigoxigenin, 12-O-Acetyldigoxigenin, 3beta,14-Dihydroxy-12beta-acetoxy-5beta,14beta-card-20(22)-enolide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H36O6/c1-14(26)31-21-12-20-19(5-4-16-11-17(27)6-8-23(16,20)2)25(29)9-7-18(24(21,25)3)15-10-22(28)30-13-15/h10,16-21,27,29H,4-9,11-13H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20+,21-,23+,24+,25+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@H]1C[C@H]2[C@@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC[C@]23C)[C@@]4(O)CC[C@H](C5=CC(=O)OC5)[C@@]14C |
| Nombre IUPAC | [(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-3,14-dihidroxi-10,13-dimetil-17-(5-oxo-2H-furan-3-il)-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-12-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 432.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 432.2512 |