Learn More
Watson-Marlow Pumps Bombas de la serie 120 con cabezal de bomba
Código de producto. 17893084
Cambiar vista
Click to view available options
Motor Speed:
10 rpm
17 rpm
220 rpm
31 rpm
52 rpm
De 0,1 a 100 rpm
De 0,1 a 200 rpm
De 0.1 a 32 rpm
Cabezal de bomba:
102R
114DV
400D1
400DM2
400DM3
Modelo:
120F
120S
120U
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Motor Speed Cabezal de bomba Modelo Tamaño de la unidad
17893084 220 rpm 114DV 120F cada uno
17853084 10 rpm 114DV 120F cada uno
17843084 10 rpm 102R 120F cada uno
17873084 17 rpm 114DV 120F cada uno
17833084 17 rpm 102R 120F cada uno
17863084 31 rpm 114DV 120F cada uno
17853074 31 rpm 102R 120F cada uno
17813094 52 rpm 114DV 120F cada uno
17803094 De 0.1 a 32 rpm 102R 120S cada uno
16683742 De 0,1 a 200 rpm 400D1 120U cada uno
16874356 De 0,1 a 100 rpm 400DM2 120U cada uno
17883084 De 0,1 a 100 rpm 400DM3 120U cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 17893084 Proveedor Watson-Marlow Pumps N.º de proveedor 010.6115.DA0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2651.85€
    2345.25€ / paquete de 1
    Ahorro 306.60€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Las bombas de la serie 100 son pequeñas y apilables, lo que ahorra valioso espacio en instalaciones de salas blancas, LAF y cabinas de bioseguridad, capaces de alcanzar caudales de hasta 190 ml/min.
Las bombas de la serie 101 son bombas de laboratorio pequeñas y apilables para manipular fluidos valiosos y delicados sin contaminación. Ahorre espacio valioso en salas blancas, LAF y cabinas de bioseguridad.
  • La serie 100 es una bomba ideal para maximizar el rendimiento en aplicaciones de fermentación y cultivo celular.
  • Ultracompacto y apilable para múltiples aplicaciones, como control de pH, antiespumante, adición de nutrientes y tampón, el 120 ofrece la combinación ideal de tamaño y tecnología para optimizar su proceso.
  • La bomba de la serie 100 es adecuada para sistemas de un solo uso.
  • El cambio de tubo sin errores lleva solo unos segundos.
  • Los procesos biofarmacéuticos requieren un bombeo preciso y repetible que sea fácil de validar.
  • Con un rango de velocidad de 2000:1, la bomba de la serie 100 ofrece la flexibilidad y la pureza tan vitales para los ensayos de medicamentos.
  • Un bloqueo del teclado protege sus parámetros de bombeo para un rendimiento constante y repetible.
Opciones de cabezales de bomba disponibles de serie (otras disponibles bajo petición):
  • Cabezal de bomba de dos rodillos y un solo canal 120R para tubos continuos
  • Cabezal de bomba monocanal abatible 114DV para tuberías continuas
  • Cabezal de bomba monocanal 400D1 para tuberías continuas
  • Cabezal de bomba de doble canal 400DM2 para tubos colectores
  • Cabezal de bomba de tres canales 400DM3 para tubos colectores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de control Analógico
Tipo de pantalla LED
Clasificación de carcasa IP31
Caudal De 0.002 a 190 mL/min.
Presión máxima 30 psi
Motor Speed 220 rpm
Modelo 120F
Cabezal de bomba 114DV
Tensión 90/264 V