Learn More
Gilac™ Portabolsas para postes de 120 L con tapa
Código de producto. 17928721
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
17928721 Verde cada uno
17978751 Rojo cada uno
17948721 Amarillo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17928721 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G631023
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El portabolsas para postes de 120 L con tapa está equipado con 2 ruedas para facilitar su movimiento.
  • Cuando se opera manualmente, la tapa permanece abierta por sí sola.
  • También se puede abrir y cerrar normalmente utilizando el pedal.
  • El pedal también evita la contaminación.
  • Porta bolsas para postes equipado con 2 ruedas para facilitar su desplazamiento.
  • 2 ruedas adicionales están disponibles como opción.
  • Bolsa muy fácil de quitar y volver a colocar.
  • El mango recto, en la parte trasera, permite su fijación a la pared.
  • Tapa disponible en 5 colores, adecuada para clasificación selectiva.
  • El soporte para bolsas de postes con tapa amarilla se entrega en 2 paquetes (1 paquete para el soporte para bolsas de postes, 1 paquete para la tapa).
  • Portabolsas para postes entregado para ser ensamblado.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Verde
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (aplicación) Medio ambiente con recogida de residuos necesaria
Para utilizar con (equipo) Bolsa de basura estándar de 120 L
Incluye Soporte para bolsas
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño 120 L
Anchura (imperial) 19,7 in
Tipo de producto Soporte para bolsas
Anchura (métrico) 500 mm